Kluczowe dokumenty
BAF189050050
Centrifuge Tube Ice Rack
polypropylene, Holds 28 x 50 mL tubes
Synonim(y):
Przechowywanie w zimnych rurach
Wybierz wielkość
1 EA
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
498,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 28 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18905-0050
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
305x178x127 mm
Opis ogólny
Duża taca do zatrzymywania rozlanych płynów Wygodne przechwytywanie rozlanych płynów podczas dekantacji lub przelewania niebezpiecznych lub toksycznych płynów z jednego pojemnika do drugiego. Rozmiar urządzenia jest idealny do przechwytywania wycieków o umiarkowanych rozmiarach na stole warsztatowym lub w terenie. Na wsporniku można umieścić kilka kolb, zlewek lub stojak z probówkami. Na tacy można również przechowywać niebezpieczne, żrące substancje, barwniki lub plamy.
  • Podwójna wygoda: Stojak na lód i system zabezpieczający przed dużymi wyciekami
  • Wytrzymały stojak na lód, który można ustawiać jeden na drugim, mieści około 67 uncji (2 litry) lodu.
  • Duża wanna chłodząca mieści dwadzieścia osiem 50 ml probówek wirówkowych
  • Trwała konstrukcja z polipropylenu zapewnia odporność chemiczną
  • Możliwość sterylizacji parą wodną
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)