Kluczowe dokumenty
Z289868
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 38 μm
Wybierz wielkość
1 EA
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ATM 400BS8F
wielkość cząstki
400 mesh
wielkość porów
38 μm
Opis ogólny
  • Pełne sita testowe o wysokości 2 cali i średnicy 8 cali
  • Zgodność ze specyfikacją ASTM E-11
  • Pomiar tkaniny drucianej SS identyfikowalny z NIST
  • Każde sito posiada certyfikat zgodności ze wszystkimi obowiązującymi specyfikacjami ASTM, ISO i ANSI.
Te sita testowe z metalową ramą są produkowane z lutem ołowiowym/cynowym na spodzie, który łączy tkaninę drucianą z fartuchem sita. Górny szew jest zabezpieczony klejem utwardzanym promieniami UV.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Tabela konwersji wielkości cząstek z naszej biblioteki technicznej Lab Basics
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Questions
  1. Hi, I'm ordering Z289868-1EA. Is this one sieve, size 400 ? or a set of seives ?
    1 answer
    1. This product consists of one sieve, size 400. Please see the link below to review a full set product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/eiscolabs/bi0139brset6