Kluczowe dokumenty
Z742941
Julabo® hightech bridge mounted circulator
Model SE-Z, temperature 20-300 °C, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20P)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Produkt Z742941 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9252218
zakres pomiaru temperatury
20-300 °C
Opis ogólny
JULABO bridge mounted circulator with extendable stainless steel bridge. The adjustable bridge permits use of the circulator with a wide variety of bath tanks.
This model is suitable for both internal and external temperature control tasks. It has the power to control the temperature of even large bath tanks up to 100 L.
An integrated cooling coil enables temperature control below or near the ambient temperature.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)