Kluczowe dokumenty
Z742904
Kern DAB moisture analyzer, for samples up to 110 g
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Analizator wilgotności, czujnik wilgotności, tester wilgotności
Wybierz wielkość
1 EA
6320,00 zł
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern DAB 100-3
Opis ogólny
Analizator wilgotności z przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem graficznym i 15 pamięciami programów suszenia.
  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 14 mm
  • Aktywny proces suszenia
  • Aktywny profil ogrzewania
  • Aktywne kryteria wyłączenia
  • Poprzedni czas suszenia
  • Aktualna temperatura
  • Aktualna zawartość wilgoci w %
  • Grzałka halogenowa ze szkła kwarcowego 400 W
  • Okno obserwacyjne nad próbką, przydatne podczas wstępnego ustawiania
  • Pamięć wewnętrzna dla automatycznej sekwencji 15 pełnych procesów suszenia i 5 przeprowadzonych procesów suszenia
  • Ostatnia zmierzona wartość pozostaje na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie zastąpiona nowym pomiarem
  • W zestawie 50 płytek z próbkami
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)