Kluczowe dokumenty
BMSB2410E
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 10 L, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
dry bath, block heater
Wybierz wielkość
1 EACH
7250,00 zł
7250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
7250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.13
7250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2410-E
Parametry
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
pojemność łaźni
10 L
Opis ogólny
Cyfrowo sterowana łaźnia o pojemności 2 l z dwoma trybami pracy dla wody lub kulek. Zakres temperatur otoczenia od +5° do 80°C (maks. 70°C w trybie perełek).
Zastosowanie
Ogrzewanie cieczy laboratoryjnych w różnych pojemnikach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)