Przejdź do
CLS6770
Corning® LSE mini mikrowirówki
AC/DC input 110 - 240 V, 50/60 Hz, Includes Adapters for US, EU, UK, AU plugs
Synonim(y):
Wirnik wirówki o stałym kącie
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41103901
Manufacturer/tradename:
Corning 6770
Parameter:
2000 × g speed, 6000 rpm speed
Feature:
CE compliant, Includes Adapters for US, EU, UK, AU plugs
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
8-place rotor that will accept standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes.
feature
CE compliant, Includes Adapters for US, EU, UK, AU plugs
packaging
case of 1, pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 6770
parameter
2000 × g speed, 6000 rpm speed
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Mikrowirówka LSE Mini firmy Corning jest osobistym urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do szybkiego wirowania mikropróbek. Obsługa jest prosta i wygodna; po załadowaniu probówek z próbkami należy zamknąć pokrywę, a rotor szybko przyspieszy do 6000 obr/min (2000 x g). Ten zakres prędkości jest idealny do przenoszenia małych kropelek na dno probówek, do mikrofiltracji lub podstawowych separacji. Po naciśnięciu przycisku zwalniającego pokrywę rotor zatrzymuje się.
  • Zawiera 8-miejscowy rotor, który przyjmuje standardowe probówki mikrowirówkowe o pojemności od 1,5 ml do 2,0 ml.
  • Zawiera adaptery do probówek 0,5/0,4 ml i 0,2 ml
  • W zestawie 4-miejscowy rotor do probówek z paskami PCR
  • Kompaktowy, lekki i łatwy w użyciu
  • Zamknij pokrywę, aby uruchomić, naciśnij przycisk zwalniający pokrywę, aby zatrzymać
  • W zestawie rotor 8 x 1,5/2,0 ml i 4-miejscowe rotory do probówek z paskami
  • Stała prędkość 6000 rpm generuje 2000 x g
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS6758CLS6759CLS6766HS
manufacturer/tradename
Corning 6770
manufacturer/tradename
Corning 6758
manufacturer/tradename
Corning 6759
manufacturer/tradename
Corning 6766-HS
feature
CE compliant, Includes Adapters for US, EU, UK, AU plugs
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
CE compliant, to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
parameter
2000 × g speed, 6000 rpm speed
parameter
200-6000 rpm speed (maximum speed 6,000rpm/4,185 x g), 4185 × g
parameter
200-6000 rpm speed (maximum speed 6,000rpm/4,185 x g), 4185 × g
parameter
13300 rpm, 16300 × g
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
description
8-place rotor that will accept standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes.
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)