Kluczowe dokumenty
Z723878
Labnet Prism R Refrigerated Microcentrifuge
AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
Wirówka Corning
Wybierz wielkość
1 EA
27 460,00 zł
27 460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
27 460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.22
27 460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
, Schuko plug
, UK plug
Właściwości
CE compliant
refrigerated
to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
producent / nazwa handlowa
Labnet C2500-R-230V
Parametry
temp. range at -10-40 °C
13500 rpm
17135 × g
metody
centrifugation: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
W zestawie z europejskimi i brytyjskimi przewodami zasilającymi.
  • Max. Speed: 13,500 rpm
  • Max. RCF: 17, 135 x g
  • Temp. Range: -10 to 40°C
  • Dimensions (in.): 10.9(W) x 17.75(D) x 9.75(H)
  • Dimensions (cm): 27.7(W) x 45(D) x 24.75(H)
  • Timer: 0.5 to 99 min. with continuous and momentary
  • Cooling Time: (Room Temp. to 4°C) 8 min.
  • Weight: 44 lb/20 kg
Cechy i korzyści
Nowy model Labnet Prism R szybko staje się punktem odniesienia w kategorii mikrowirówek chłodzonych. Pomimo niezwykle małych rozmiarów, Prism R posiada mocny silnik bezszczotkowy i wydajność chłodzenia. Nowy, przyjazny dla użytkownika panel sterowania LCD zapewnia intuicyjną kontrolę nad wszystkimi parametrami pracy, w tym prędkością, czasem i temperaturą.
Prędkość można ustawić w obr/min, do 13 500 obr/min w krokach co 100 obr/min, lub rcf, do 17 135 x g w krokach co 100 x g. Wirówka może pracować w trybie czasowym, od 0,5 do 99 minut, lub w trybie ciągłym. Funkcja chwilowego wirowania jest aktywowana przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku szybkiego dostępu. Wydajny system chłodzenia utrzymuje temperaturę do -10°C i jest zaprojektowany tak, aby osiągnąć 4°C (od temperatury pokojowej) w mniej niż 8 minut.
Bezszczotkowy napęd silnika szybko i bez wysiłku przyspiesza wirnik do ustawionej prędkości. Komputerowo zaprojektowany system izolacji zapewnia pracę bez wibracji, nawet przy niewielkim niewyważeniu. Prism R jest również wyposażony w system wykrywania niewyważenia, który automatycznie wyłącza pracę w przypadku znacznego niewyważenia. Zwalnianie po zakończeniu cyklu jest osiągane w czasie krótszym niż 18 sekund, ale nie zakłóca próbek.
Unikalna konstrukcja 24-miejscowego rotora umożliwia łatwy dostęp do górnych części probówek z próbkami. Poszczególne szczeliny na probówki w solidnym aluminiowym rotorze podtrzymują probówki na całej ich długości i zatrzymują próbkę w przypadku uszkodzenia probówki. Rotor akceptuje bezpośrednio probówki o pojemności 1,5/2,0 ml oraz mniejsze probówki za pomocą sprzedawanych oddzielnie adapterów. Opcjonalny adapter StripSpin zatrzaskuje się na górze rotora w celu obracania probówek 0,2 ml i pasków PCR. Rotor jest osadzony na stożkowym wale, co ułatwia jego demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji w autoklawie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1