Przejdź do
Z763101
Prism Mini Centrifuge
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Synonim(y):
centrifugation
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Labnet C1801-230-EU
Parameter:
2000 × g, 6000 rpm
Feature:
CE compliant, to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes, to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
CE compliant, to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes, to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
manufacturer/tradename
Labnet C1801-230-EU
parameter
2000 × g, 6000 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
General description
The Prism mini centrifuge is compact and economical, allowing each workstation to be equipped with a “personal” centrifuge. Ideal for quick spins, it can be used for a wide range of molecular biology separations. The centrifuge was designed to be extremely compact with an exceptionally small footprint.
Included are 2 quick release interchangeable rotors, which spin up to 6000 RPM′s. The electronic brake and self opening lid allow for quick deceleration to reduce handling time.
A maintenance-free drive system and unique design allow for quiet operation and excellent air flow, to protect temperature sensitive samples. This centrifuge is also cold room compatible.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z763950
description
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
red lid, with 2 rotors, AC/DC input 110 - 240 V AC, European 2-pin plug
feature
to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes, CE compliant, to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes
feature
to hold 8 1.5/2.0 mL tubes, CE compliant, to hold 32 0.2 mL PCR tubes, to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips
parameter
2000 × g, 6000 rpm
parameter
2000 × g, 6000 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
manufacturer/tradename
Labnet C1801-230-EU
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-R-E
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)