Merck
Z681733
MyFuge 12 mini centrifuge
with COMBI-Rotor for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V V AC, Schuko plug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
Wybierz wielkość
1 EA
2430,00 zł
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Właściwości
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1012-E
Benchmark Scientific
Parametry
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
dł. × szer. × wys.
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Opis ogólny
MyFuge 12 mini centrifuge eliminates the need to change rotors when switching between microtubes and PCR strips. The included, COMBI-Rotor is all that is required for running 12 microtubes and 4 PCR strips simultaneously.
With a fixed speed that produces, 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs. Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Cechy i korzyści
MyFuge 12 mini centrifuge:
  • Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes
  • Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g
  • 100-240 v with EU Schuko style plug
Informacje prawne
COMBI-Rotor is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. Does MyFuge has adapters for 0.5mL tubes?
    1 answer
    1. Yes, the 0.5 mL adapters are available and sold separately.
      Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z681741