Kluczowe dokumenty
Z741340
7440 uniwersalna platforma do kolb i statywów na probówki
L × W 16 in. × 16.5 in.
Wybierz wielkość
1 EA
2200,00 zł
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT4010-MR
dł. × szerokość
16 in. × 16.5 in.
Opis ogólny
Wygodna platforma 7440 może być używana zarówno do kolb Erlenmeyera, jak i statywów na probówki. Unikalna, magnetyczna metoda mocowania to najprostszy sposób na natychmiastową zmianę zacisków kolb o różnych rozmiarach.
Informacje prawne
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)