Kluczowe dokumenty
Z229776
Sigma-Aldrich
Kompletna rura susząca do piekarników 1195 modele B-580 i B-585
borosilicate glass, includes drying tube, desiccant bulb, and removeable vacuum connections
Synonim(y):
Rura do suszenia w piekarniku, Rura susząca Büchi
Wybierz wielkość
1 EA
4330,00 zł
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
4330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 037010
Opis ogólny
The Buchi B-585 glass drying oven (Z563080 and Z616818) has a completely replaceable drying tube assembly. Assembly comes with the drying tube, desiccant bulb, and removeable vacuum connections. A maximum of 100 mL to 250 mL can be dried using the drying accessory. If required, the drying tube can be ventilated with protective gas. The drying hood can be filled with a drying solution (silica gel, CaCl2 or P2O5) to dry strongly hygroscopic substances.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. Hi, Can I ask what is the radius of the drying tube.
    1 answer
    1. The tube has a diameter of 50 mm, with the exception of the flange, which is 56 mm. The flange ring diameter is 68 mm and including the flange coupliing, a total of 74 mm at the widest point.