Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR
L × W
9.5 in. × 11.5 in.
General description
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 9.5 in. × 11.5 in. | description L × W 14 in. × 12 in. | description L × W 18 in. × 18 in. | description L × W 16 in. × 16.5 in. |
| L × W 9.5 in. × 11.5 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 18 in. × 18 in. | L × W 16 in. × 16.5 in. |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT3000-MR | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-MR | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT4010-MR |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ universal platform for flasks and tube racks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?