This secondary condenser is used with recirculating water or coolant. This product does not have the cold trap condenser.
Z564265
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Secondary condenser
Wybierz wielkość
6710,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6710,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 47180
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Per il prodotto Z564265 il condensatore secondario è raffreddato con flusso d'acqua oppure con Co2 solida?