Kluczowe dokumenty
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Synonim(y):
Akcesoria do pomp próżniowych
Wybierz wielkość
1 EA
4190,00 zł
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.43
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Büchi 47160
Opis ogólny
Ten zawór jest dostarczany z butlą Woulff i przystawką do rotawaporów. Nie może być używany z pompą V700/710 w systemach autonomicznych.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)