Kluczowe dokumenty
Z681407
BriskHeat® beaker heater
fits beaker size, 1,000 mL, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
Produkt Z681407 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
120 V (AC)
Materiały
fiberglass
Właściwości
fits beaker size 1,000 mL
producent / nazwa handlowa
BriskHeat GBH1000-1
Parametry
0-232 °C temp. range
Wysokość
114 mm
4.5 in. (114 mm)
Opis ogólny
  • Fits Griffin and standard size beakers
  • Maximum exposure temperature: 380°F (193°C)
  • Hook and loop closure allows for a quick installation and removal
  • Easily view graduation during set-up and operation
  • Moisture and chemical resistant
  • Heating element is laminated between two layers of 15 mil fiberglass reinforced silicone rubber
  • Power density: 5.0 watts/in.2 (0.008 watts/mm2)
  • Dielectric strength of over 2000 volts
  • 2 ft. cord with SDC controller-compatible plug
  • 240 V versions are CE compliant
Requires a BriskHeat temperature controller.
Informacje prawne
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)