BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
Synonim(y):
Beakers, Glass
Wybierz wielkość
392,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
392,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
with graduation
producent / nazwa handlowa
BRAND 91224
pojemność
100 mL
Opis ogólny
- Zlewka szklanaBRAND® z dziobkiem, niska, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. DIN EN ISO 3819.
- Zlewki mają podziałkę i wylewkę.
- Dostępne w opakowaniach po 10 sztuk, każda zlewka o pojemności nominalnej 100 ml.
- Wysokość 70 mm, średnica zewnętrzna 50 mm.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)