Kluczowe dokumenty
Z155527
Griffin-type SS beaker
capacity 250 mL, without handle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
Właściwości
graduations: no
wys. × śr. zewn.
83 mm × 67 mm
pojemność
250 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)