Kluczowe dokumenty
Z681377
BriskHeat® beaker heater
fits beaker size, 400 mL, AC/DC input 240 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
630,00 zł
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
240 V (AC)
Materiały
fiberglass
Właściwości
CE compliant
fits beaker size 400 mL
producent / nazwa handlowa
BriskHeat
Parametry
0-232 °C temp. range
Wysokość
3.5 in. (89 mm)
89 mm
Opis ogólny
  • Fits Griffin and standard size beakers
  • Maximum exposure temperature: 380°F (193°C)
  • Hook and loop closure allows for a quick installation and removal
  • Easily view graduation during set-up and operation
  • Moisture and chemical resistant
  • Heating element is laminated between two layers of 15 mil fiberglass reinforced silicone rubber
  • Power density: 5.0 watts/in.2 (0.008 watts/mm2)
  • Dielectric strength of over 2000 volts
  • 2 ft. cord with SDC controller-compatible plug
  • 240 V versions are CE compliant
Requires a BriskHeat temperature controller.
Informacje prawne
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)