Kluczowe dokumenty
Z681466
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 250 mL
Wybierz wielkość
1 EA
849,00 zł
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
849,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
fits beaker size 250 mL
producent / nazwa handlowa
BriskHeat
Wysokość
3 in.
76 mm
Opis ogólny
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informacje prawne
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)