Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2939400
rozmiar
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga: Wymienne sito do umieszczenia w głowicach mielących zapewnia filtrowanie cząstek o maksymalnej wielkości.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)