Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 496-502 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H29N4O4.ClHO4/c1-26(2)19-9-7-17-14-18-8-10-20(27(3)4)16-22(18)28(21(17)15-19)13-5-6-25(32)33-29-23(30)11-12-24(29)31;2-1(3,4)5/h7-10,14-16H,5-6,11-13H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
QYNYOHCMTHAQIE-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?