Z645257
1385 MF 10.2 głowica do szlifowania udarowego
stainless steel, 1/cs
Synonim(y):
młyn, szlifierki
Wybierz wielkość
20 570,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
20 570,00 zł
Polecane produkty
Materiały
stainless steel (milling chamber)
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0002871000
szer. × wys. × śr.
320 mm × 450 mm × 300 mm
masa
2.7 kg
przydatność
suitable for (crushing brittle, hard materials such as minerals, building materials up to Mohs hardness 6)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do kruszenia kruchych, twardych materiałów, takich jak minerały, materiały budowlane o twardości do 6 w skali Mohsa. Przed wyładowaniem zmielony materiał przechodzi przez sito. Sito to jest wymienne i dostępne z różnymi rozmiarami otworów (nie wchodzi w zakres dostawy). Zmielony materiał można następnie zebrać za pomocą standardowego zbiornika na zmielony materiał NS 29.
- Typ procesu: inline
- Prędkość obwodowa maks.: 31,4 m/s
- Twardość podawanego materiału maks.: 6 Mohs
- Maksymalna wielkość ziarna wsadu: 10 mm
- Materiał komory mielenia: stal nierdzewna 1.4308
- Komora mielenia może być chłodzona wodą: nie
- Wsad do młyna może być chłodzony w komorze mielenia suchym lodem: tak
- Możliwość chłodzenia wsadu w komorze mielenia ciekłym azotem: nie
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 450 x 300 mm
- Waga: 2,7 kg
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.