Z289698
Fine test sieves
Brass frame, pore size 500 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
brass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ATM 35BS8F
wielkość cząstki
35 mesh
wielkość porów
500 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library