Merck
Z289590
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 2.36 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
Materiały
brass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ATM 8BS8F
wielkość cząstki
8 mesh
wielkość porów
2.36 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library