Kluczowe dokumenty
Z645222
1385 Przecinak do twardego metalu M 22
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
Wybierz wielkość
1 EA
2340,00 zł
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
tungsten carbide
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 521800
przydatność
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga: Wykonane z węglika wolframu do twardych materiałów o twardości do 9 w skali Mohsa.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is this blade meant to work with the IKA M20 universal mill?
    1 answer
    1. This blade is compatible with the IKA M 20 Universal Mill.