Kluczowe dokumenty
Z645192
1385 A 11.3 bijak z twardego metalu
A 11.3 beater, coated with chromium carbide, 1/cs
Wybierz wielkość
1 EA
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2983000
przydatność
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 9)
Opis ogólny
Rakiety ze stali nierdzewnej do użytku z młynkiem analitycznym IKA A11 Basic, do rozdrabniania twardych substancji o twardości do 9 w skali Mohsa,
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)