Z645176
IKA® MF10 basic microfine grinder drive
universal grinder, stainless steel, 6500rpm, 230V, 1/cs
Synonim(y):
młyny, szlifierki
Wybierz wielkość
29 150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
29 150,00 zł
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC
Właściwości
CE compliant
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 283600X
Parametry
3000-6500 rpm speed
szer. × wys. × śr.
320 mm × 380 mm × 300 mm
masa
9.7 kg
Opis ogólny
MF 10 basic Microfine grinder drive to uniwersalna szlifierka do pracy ciągłej.
MF 10 Basic Microfine Grinder Drive cechy:
- Wydajny napęd
- Łatwa do czyszczenia powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej
- Do napędu można podłączyć dwie różne głowice szlifierskie
- Głowice można łatwo wymieniać
- Głowice szlifierskie nie wchodzą w skład dostawy
MF 10 Basic Microfine Grinder Dane techniczne napędu:
- Typ procesu: inline
- Zasada działania: cięcie/uderzanie
- Moc znamionowa silnika: 1000 W
- Moc znamionowa silnika: 500 W
- Zakres prędkości: 3000-6500 obr.
- Czas włączenia zasilania: 120 min
- Czas wyłączenia: 30 min
- Komora mielenia może być chłodzona wodą: nie
- Wsad do młyna może być chłodzony w komorze mielenia suchym lodem: tak
- Wsad do młyna może być chłodzony w komorze mielenia ciekłym azotem: nie
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 320 x 380 x 300 mm
- Waga: 9,7 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5-40°C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 80%
- Stopień ochrony zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 22
- Interfejs RS 232: nie
- Wyjście analogowe: nie
- Napięcie: 230 / 115 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc wejściowa: 1000 W
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.