Kluczowe dokumenty
Z615609
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 18 Erlenmeyer flasks 100 cc
Wybierz wielkość
1 EA
1250,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970362
Julabo
Opis ogólny
Kolby Erlenmeyera można umieścić w łaźni wodnej z wytrząsaniem za pomocą tacy ze stali nierdzewnej. Na standardowej tacy mieści się maksymalnie 18 kolb Erlenmeyera o pojemności 100 ml.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)