Kluczowe dokumenty
Z615641
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970366
Julabo
Opis ogólny
Kolby Erlenmeyera można umieścić w łaźni wodnej z wytrząsaniem za pomocą tacy ze stali nierdzewnej. Na standardowej tacy mieści się maksymalnie 5 kolb Erlenmeyera o pojemności 1000 ml.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)