Kluczowe dokumenty
BAF146000043
SP 8949 Dwuczęściowe lejki Buchnera
polypropylene, capacity 40 mL (1.35 oz)
Synonim(y):
Lejek Buchnera, Lejki
Wybierz wielkość
6 EACH
416,00 zł
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EACH
416,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
to hold 42.5 mm 1¹¹⁄₁₆"
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14600-0043
wys. całkowita
3.9375 in. (100 mm)
pojemność
40 mL (1.35 oz)
śr. płytki
1.5 in. (38 mm)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (6 mm) × 1.8125 in. (46 mm) × 0.375 in. (9 mm)
top I.D. × O.D.
1.75 in. (45 mm) × 2 in. (51 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Łatwe w czyszczeniu, dwuczęściowe lejki Buchnera z tworzywa polipropylenowego posiadają uformowaną perforowaną płytkę.
Cechy i korzyści
  • Lekki; nie jest ciężki od góry
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
  • Możliwość użycia z uszczelką filtra Vac-Ring (H38959-0000) w celu szybkiej konfiguracji filtra
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)