Podnoszona pokrywa z Makrolonu, szer. 51 cm x dł. 35 cm x wys. 16 cm, stosowana w celu zapobiegania stratom cieczy w wyniku parowania, chroni próbki przed zanieczyszczeniem. Do użytku z modelami wanien Julabo SW22, SW23.
Cechy i korzyści
może być używany w temperaturze do +80°C
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)