Kluczowe dokumenty
Z568708
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus platinum sample carrier
pkg of 1 ea
Synonim(y):
Aparatura do spalania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Has a basket on lower end that holds the paper-wrapped sample.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)