Kluczowe dokumenty
Z568694
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus flask, with stopper and pinch clamp
capacity 1000 mL
Wybierz wielkość
1 EA
1970,00 zł
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
conical
single-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Heavy-wall borosilicate glass conical flask with 35/25 ball joint stopper. Use with a detachable platinum sample carrier suspended from the stopper hook. Pinch clamp holds stopper in place during combustion.
Order platinum carrier and sample wrappers separately.
Based on a design by C.L. Ogg, R.B. Kelly, and J.A. Connelly. See Microchemical Techniques, N.D. Cheronis, Ed. Interscience, 1962, pp 427-433.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)