Kluczowe dokumenty
Z568716
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus black paper sample wrappers
sample L × W 32 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
625,00 zł
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
625,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 100 ea
Opis ogólny
Absorb heat quickly for infrared ignition. Sample area 32 x 30 mm, with 8 x 38 mm extending strip as fuse for ignition.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)