The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.
Kluczowe dokumenty
769886
Resomer® LG 855 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Synonim(y):
Resomer® LG 855 S, PLGA
Wybierz wielkość
851,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
851,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
solid
proporcje
lactide:glycolide 85:15
lepkość
2.5-3.5 dL/g
mp
159-166 °C
temp. przejścia
Tg 53-63 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요