Kluczowe dokumenty
Z247111
Coors porcelain crucible
High form, capacity 12 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
542,00 zł
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
542,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
porcelain
rozmiar korka
B
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66105
Wysokość
28 mm
pojemność
12 mL
śr. zewn. górnej części
35 mm
Opis ogólny
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Cechy i korzyści
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)