Kluczowe dokumenty
Z551058
Graduated Valumetric bottles
clear soda-lime glass bottle, capacity 500 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonim(y):
W216975
Wybierz wielkość
24 EA
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
1770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (70-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216975
pojemność
500 mL
śr. × wys.
76 mm × 145 mm
Opis ogólny
Idealne do użytku jako butelki na próbki. Są również przydatne do przechowywania suchych proszków, próbek gleby i próbek. Wszystkie butelki są wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego typu III.
Cechy i korzyści
  • Szeroki otwór umożliwia sprawne dodawanie i usuwanie zawartości
  • Przezroczyste szkło pozwala na łatwy podgląd zawartości
  • Podziałka w mililitrach i uncjach
  • Dostępne w różnych kombinacjach zakrętka/wkładka, zakrętki pakowane w torebki
  • Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego zgodnego z wymogami USP Typ III i ASTM E438, Typ II
Informacje prawne
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)