Kluczowe dokumenty
64805-U
Supelco
Separatory Funnel
PTFE stopcock, size 250 mL
Synonim(y):
SEPARATORY FUNNEL 250ML W/PTFE STOPCOCK, EA
Wybierz wielkość
1 EA
607,00 zł
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
607,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.21
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE stopcock
rozmiar
22 (stopper)
4 (stopcock)
250 mL
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
Zastosowanie
  • DAPNe z mikrokapilarną chemią separacyjnąsprzężoną z MALDI-MS do analizy polarnego i niepolarnego metabolizmu lipidów w jednej komórce: Niniejsze badanie wprowadza nowatorskie podejście łączące mikrokapilarną chemię separacyjną z MALDI-MS do analizy metabolizmu lipidów w pojedynczej komórce. Technika ta pozwala na separację i analizę zarówno polarnych, jak i niepolarnych lipidów, zapewniając kompleksowy wgląd w lipidomikę komórkową (Hamilton et al., 2017).
  • Oznaczanie pozostałości sulfatiazolu w miodzie metodą chromatografii cieczowej z odwróconą fazą..: Badania te pokazują zastosowanie chromatografii cieczowej w odwróconej fazie w połączeniu z lejkiem separacyjnym do wykrywania i ilościowego oznaczania pozostałości sulfatiazolu w miodzie. Metoda ta zapewnia niezawodne i skuteczne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami (Barry i MacEachern, 1983).
  • Ekonomiczna metoda analizy płynnego mleka pod kątem pozostałości chloroorganicznych na poziomie 10 ppb...: Badanie przedstawia ekonomiczną metodę analizy pozostałości pestycydów chloroorganicznych w mleku przy użyciu lejka rozdzielającego. Technika ta osiąga granice wykrywalności na poziomie 10 ppb, co czyni ją cennym narzędziem kontroli jakości żywności (Veierov i Aharonson, 1980).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)