Kluczowe dokumenty
Z515981
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL
Synonim(y):
kolba rurowa, przechowywanie rur, rurki do przechowywania
Wybierz wielkość
1 EA
499,00 zł
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
499,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless cap
colorless tube
round bottom
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
Właściwości
graduations: no
pojemność
25 mL
Opis ogólny
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Zastosowanie
Do syntezy ciekłych kryształów za pomocą reakcji sprzęgania foto-redoks wykorzystano reakcję Schlenka i rurkę do przechowywania.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New synthetic strategies and disconnections in the synthesis of liquid crystals enabled by photoredox cross-coupling reactions
Mandle R J and Goodby J W
Liq. Cryst., 46(1), 4-10 (2019)
Protokoły
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych.