Kluczowe dokumenty
Z122548
Sigma-Aldrich
Aldrich® student glass lab kit
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Szklany zestaw laboratoryjny, Zestaw laboratoryjny dla studentów
Wybierz wielkość
1 KIT
4450,00 zł
4450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
4450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
4450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Opis ogólny
Glassware with standard 14/20 ground-glass joints provides a high-quality, low-cost solution for school laboratories and research. Customize the basic 14/20 kit with your choice of glass components and accessories available. Supplied in a foam-lined storage case. Contact our Glass Center to discuss your custom kit requirements at [email protected]
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • Z122491A. Drying tubes with joint, Joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
  • Z122394B. Aldrich® vacuum adapter, male ST/NS 14/20, side-portKarta charakterystyki
  • Z122386C. Aldrich® bent vacuum-distilling adapterKarta charakterystyki
  • Z100676D. Round-bottom flask for Aldrich® student glass kitKarta charakterystyki
  • Z122408E. Aldrich® three-way adapter, Joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
  • Z122475F. Aldrich® Micro Vigreux column, unjacketed, effective L 90 mmKarta charakterystyki
  • Z413429G. Aldrich® Claisen adapter, without drip-tip, bottom and side ST/NS 14/20Karta charakterystyki
  • Z122483H. Hex-head stopper, plain, Joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
  • Z122459I. Aldrich® three-neck round-bottom flask, angled, capacity 100 mLKarta charakterystyki
  • Z100641J. Aldrich® single-neck round-bottom flask, capacity 25 mL, Joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
  • Z122416K. Aldrich® Liebig condenser, overall H 200 mm, Joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
  • Z543748L. Aldrich® thermometer adapter for Aldrich student glass kitKarta charakterystyki
  • Z100668M. Aldrich® single-neck round-bottom flask, capacity 50 mLKarta charakterystyki
  • Z122513N. Gas-inlet tube for Aldrich® Glassware kitsKarta charakterystyki
  • Z122467O. Aldrich® addition funnel, capacity 50 mL, Joint: ST/NS 14/20Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (15)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)