Kluczowe dokumenty
Z759015
Przyłbica ochronna Bollé Sphere z nakryciem głowy i osłoną brwi
CE compliant
Synonim(y):
okulary ochronne
Wybierz wielkość
1 EA
155,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
155,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bollé SPHERE
dostępność
not available in USA
Opis ogólny
Wyjątkowe pole widzenia 180°, łatwe do podniesienia nakrycie głowy i osłona brwi są regulowane zarówno pod względem wysokości, jak i głębokości. Bollé SPHERE dostosowuje się do każdej sytuacji, do każdego zastosowania.
  • Ultra otaczająca osłona twarzy
  • Regulowane nakrycie głowy i osłona brwi
  • Osłona z poliwęglanu
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does the following visor Z759015 Bollé Sphere safety visor with headgear & brow guard protect from the UV light?
    1 answer
    1. This item is not tinted or intended for use as a UV shielding device. The polycarbonate shield offers protection in chemical splash events, cutting or grinding, spraying, or wood and metal work.