Kluczowe dokumenty
SYNA702440
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A702440, adapter kontroli przepływu
Wybierz wielkość
1 EA
353,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
353,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A702440
Opis ogólny
Służy do regulacji przepływu gazów lub cieczy w układach reakcyjnych. Kurek z PTFE ma otwór o średnicy 2 mm. Ze standardowym stożkowym złączem wewnętrznym.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)