Kluczowe dokumenty
Z507199
Supelco
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/8 in., Nylon, Ace-Thred for #25
Wybierz wielkość
1 EA
367,00 zł
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
367,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
Nylon
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 584422
metody
LPLC: suitable
gwint wewn.
1/8 in.
dopasowywanie
Ace-Thred for #25
Opis ogólny
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)