Kluczowe dokumenty
Z740135
Monitor ciśnienia QianCap-25
for tubes/bottles with internal threads #25
Wybierz wielkość
1 EA
5900,00 zł
5900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
5900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Q Labtech
Parametry
0-300 psi pressure range
Opis ogólny
Monitor ciśnienia 5435-25 jest przeznaczony do monitorowania ciśnienia wewnętrznego w rurkach ciśnieniowych, kolbach i butelkach z gwintem wewnętrznym #25. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do natychmiastowego użycia (system uwalniania ciśnienia, 1 adapter PTFE-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 manometr ze stali nierdzewnej-300 psi i 10 septa-12 mL).
Cechy i korzyści
  • Monitoruje rurki/butelki ciśnieniowe Ace-Thred.
  • Zapewnia opcjonalny adapter wyższego ciśnienia (120 psi).
Informacje prawne
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)