Kluczowe dokumenty
Z341797
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.4 grinding chamber, 1/cs
Synonim(y):
grinders, grinding chambers, grinding mills
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.74
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 2904100
dostępność
not available in USA and Canada
rozmiar
250 mL , effective volume
Opis ogólny
Note: Made of polycarbonate with stainless steel inlet. Not suitable for cooling with N2, only applicable with double beater A 11.6.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)