Kluczowe dokumenty
SYNF309250
Synthware single-neck round-bottom flask
250 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F309250, szklana kolba okrągła
Wybierz wielkość
1 EA
143,00 zł
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
143,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F309250
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie wymienione poniżej rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)