Kluczowe dokumenty
Z304751
Quickfit® air/steam inlet tube
diam. 6.5 mm
Synonim(y):
MF5
Wybierz wielkość
1 EA
67,50 zł
67,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
67,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
67,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Quickfit® MF 5
dostępność
not available in USA and Canada
Średnica
6.5 mm
Opis ogólny
Tube with drawn tip for use with thread size 13 screw cap adapters. Order cone/screw-thread adapters for inlet tube separately (see Z302325).
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Z precyzyjnie szlifowanym złączem z płaskim kołnierzem
  • Do użytku z pokrywkami z płaskim kołnierzem Quickfit i klipsami mocującymi
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)