Kluczowe dokumenty
Z549479
Sigma-Aldrich
Stopcock Adapter
straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20
Wybierz wielkość
1 EA
381,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
381,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
straight glass stopcock
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)