Przejdź do
Z653527
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.2 mm
Synonim(y):
1622/10M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121700
Material:
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 100 ea
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass tube, colorless tube, straight neck
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/10M
availability
available only in EU
O.D. × L
16 mm × 125 mm
tube diam.
16 mm
wall thickness
1.2 mm
General description
  • Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
  • Ideal for culture work
  • Fully autoclavable
  • High resistance to attack by water
  • Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
  • Conforms to ISO 4142
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z653543
description
O.D. × L 16 mm × 125 mm, wall thickness 1.2 mm
description
O.D. × L 18 mm × 150 mm, wall thickness 1.2 mm
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/10M
manufacturer/tradename
SciLabware 1622/16M
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
borosilicate glass tube, straight neck, colorless tube
material
colorless tube, borosilicate glass tube, straight neck
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
wall thickness
1.2 mm
wall thickness
1.2 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)