Kluczowe dokumenty
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
producent / nazwa handlowa
Q Labtech
Parametry
500 psi pressure at 90 °C
pojemność
35 mL
Informacje prawne
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)